Learn More
Dicromato, solución estándar para cromatografía iónica, Specpure™, Cr2O7-2 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11396109
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11396109 500 mL 500 ml
11359168 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11396109 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042565.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Número MDL MFCD01093393
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichromate, Ion chromatography standard solution
Nombre de nota Cr2O7-2 1000μg/mL
Forma física Líquido
Cantidad 500 mL
Grado Specpure