Learn More
Diclorometano, 99,9 %, para síntesis de péptidos, estabilizado con amileno, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 75-09-2 | CH2Cl2 | 84.93 g/mol
147.74€ - 465.32€
CAS | 75-09-2, 513-35-9 |
---|---|
Fórmula molecular | CH2Cl2 |
Peso molecular (g/mol) | 84.93 |
Número MDL | MFCD00000881 |
Clave InChI | YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm |
PubChem CID | 6344 |
ChEBI | CHEBI:15767 |
Nombre IUPAC | diclorometano |
SMILES | ClCCl |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10205671
|
Thermo Scientific Acros
354800025 |
2.5 L | Frasco de vidrio |
147.74€
2.50 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10793904
|
Thermo Scientific Acros
354800100 |
10 L | Bidón de metal |
465.32€
10 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para síntesis de péptidosIdentificadores de productos químicos
75-09-2, 513-35-9 | |
84.93 | |
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N | |
6344 | |
diclorometano |
CH2Cl2 | |
MFCD00000881 | |
methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm | |
CHEBI:15767 | |
ClCCl |
Especificaciones
Dichloromethane | |
Stabilized with Amylene | |
1.3250g/mL | |
Líquido | |
1.325 | |
CH2Cl2 | |
0.43 mPa.s (20°C) | |
0.005% max. | |
15, 6135 | |
Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether and dmf | |
ClCCl | |
84.93 | |
CHEBI:15767 | |
99.9% |
-97.0°C | |
75-09-2, 513-35-9 | |
39.0°C to 40.0°C | |
99.9% | |
CH2Cl2 | |
MFCD00000881 | |
01, 60 | |
01,676; 02,273; 04,337; 07,239; 13,106 | |
methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm | |
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N | |
diclorometano | |
6344 | |
84.93 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS P Provoca irritación cutánea.Provoca irritación ocular grave.Puede irritar las vías respiratorias.Puede provocar somnolencia o vértigo.Susceptible de provocar cáncer.Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
GHS P Statement Use personal protective equipment as required. Obtain special instructions before use. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If exposed or you feel unwell: Call a POISON CENTRE or doctor/physician.
Advertencia