Learn More
Diclorometano, 99,9 %, para síntesis de péptidos, estabilizado con amileno, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10793904
Diclorometano, 99,9 %, para síntesis de péptidos, estabilizado con amileno, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10793904
10 L, Bidón de metal
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
10 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Código de producto. 10793904
Marca: Thermo Scientific Acros 354800100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 75-09-2 | CH2Cl2 | 84.93 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para síntesis de péptidos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-09-2, 513-35-9
Fórmula molecular CH2Cl2
Peso molecular (g/mol) 84.93
Número MDL MFCD00000881
Clave InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
Nombre IUPAC diclorometano
SMILES ClCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichloromethane
Punto de fusión -97.0°C
Nombre de nota Stabilized with Amylene
Densidad 1.3250g/mL
Punto de ebullición 39.0°C to 40.0°C
Cantidad 10 L
Envase Bidón de metal
Forma física Líquido
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9%
Gravedad específica 1.325
Fórmula lineal CH2Cl2
Viscosidad 0.43 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 60
Agua 0.005% max.
Fieser 01,676; 02,273; 04,337; 07,239; 13,106
Índice Merck 15, 6135
Información de solubilidad Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether and dmf
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.93
Porcentaje de pureza 99.9%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0442943 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2023 Catalog Number354800025,354800100
Número de loteA0424990 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha04/12/2023 Catalog Number354800025,354800100
Número de loteA0438980 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number354800025,354800100
Número de loteA0400033 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/12/2022 Catalog Number354800025,354800100
Número de loteA0396103 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/12/2022 Catalog Number354800025,354800100
RUO – Research Use Only
Título del producto
Diclorometano, 99,9 %, para síntesis de péptidos, estabilizado con amileno, Thermo Scientific Chemicals >