Learn More
Dibromoclorometano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 124-48-1 | CHBr2Cl | 208.277 g/mol
35.40€ - 382.00€
CAS | 124-48-1 |
---|---|
Fórmula molecular | CHBr2Cl |
Peso molecular (g/mol) | 208.277 |
Número MDL | MFCD00000820 |
Clave InChI | GATVIKZLVQHOMN-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | chlorodibromomethane, methane, dibromochloro, dibromo chloro methane, monochlorodibromomethane, cdbm, methane, chlorodibromo, unii-3t4ajr1h24, ccris 938, dibromo-chloro-methane, chlorobromoform |
PubChem CID | 31296 |
ChEBI | CHEBI:34627 |
Nombre IUPAC | dibromo(cloro)metano |
SMILES | C(Cl)(Br)Br |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11418776
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16938.06 |
5 g |
35.40€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11428776
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16938.14 |
25 g |
112.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11438776
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16938.22 |
100 g |
382.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
It affords bromochlorocarbene under phase-transfer conditions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicacionesofrece bromoclorocarbeno en condiciones de transferencia de fase.
Solubilidad
no miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
humedad & sensible a la luz. Almacénese lejos de la luz, el agua o la humedad, los agentes oxidantes y el calor. Almacénese bajo gas inerte.
124-48-1 | |
208.277 | |
GATVIKZLVQHOMN-UHFFFAOYSA-N | |
31296 | |
dibromo(cloro)metano |
CHBr2Cl | |
MFCD00000820 | |
chlorodibromomethane, methane, dibromochloro, dibromo chloro methane, monochlorodibromomethane, cdbm, methane, chlorodibromo, unii-3t4ajr1h24, ccris 938, dibromo-chloro-methane, chlorobromoform | |
CHEBI:34627 | |
C(Cl)(Br)Br |
Especificaciones
Dibromochloromethane | |
-22°C | |
115°C to 118°C | |
1.5475 | |
1731046 | |
14,2135 | |
Not miscible or difficult to mix in water. | |
C(Cl)(Br)Br | |
208.277 | |
CHEBI:34627 | |
98% |
124-48-1 | |
2.42 | |
CHBr2Cl | |
MFCD00000820 | |
Light and moisture sensitive | |
chlorodibromomethane, methane, dibromochloro, dibromo chloro methane, monochlorodibromomethane, cdbm, methane, chlorodibromo, unii-3t4ajr1h24, ccris 938, dibromo-chloro-methane, chlorobromoform | |
GATVIKZLVQHOMN-UHFFFAOYSA-N | |
dibromo(cloro)metano | |
31296 | |
208.28 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H341-H302
Susceptible de provocar defectos genéticos.
Nocivo en caso de ingestión.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335.
missing translation for 'einecsNumber' : 204-704-0
missing translation for 'rtecsNumber' : PA6360000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Mantener frío; almacenar bajo nitrógeno
- Dibromochloromethane
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Chlorodibromomethane