Learn More
Dibromoclorometano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11428776
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11428776 25 g 25 g
11418776 5 g 5 g
11438776 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11428776
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A16938.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 124-48-1 | CHBr2Cl | 208.277 g/mol
It affords bromochlorocarbene under phase-transfer conditions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
ofrece bromoclorocarbeno en condiciones de transferencia de fase.
Solubilidad
no miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
humedad & sensible a la luz. Almacénese lejos de la luz, el agua o la humedad, los agentes oxidantes y el calor. Almacénese bajo gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 124-48-1
Fórmula molecular CHBr2Cl
Peso molecular (g/mol) 208.277
Número MDL MFCD00000820
Clave InChI GATVIKZLVQHOMN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chlorodibromomethane, methane, dibromochloro, dibromo chloro methane, monochlorodibromomethane, cdbm, methane, chlorodibromo, unii-3t4ajr1h24, ccris 938, dibromo-chloro-methane, chlorobromoform
PubChem CID 31296
ChEBI CHEBI:34627
Nombre IUPAC dibromo(cloro)metano
SMILES C(Cl)(Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibromochloromethane
Punto de fusión -22°C
Densidad 2.42
Punto de ebullición 115°C to 118°C
Índice de refracción 1.5475
Cantidad 25 g
Beilstein 1731046
Sensibilidad Light and moisture sensitive
Índice Merck 14,2135
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.28
Porcentaje de pureza 98%