Learn More
Hidrogenofosfato disódico dihidrato, extra puro, SLR, Fisher Chemical
51.75€ - 342.00€
CAS 7558-79-4
Fórmula molecular HNa2O4P
Peso molecular (g/mol) 141.96
Número MDL MFCD00003496
Clave InChI BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
Nombre IUPAC fosfato de hidrógeno de disodio
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10786491
SDS Ver documentos
Fisher Chemical
S/4480/53
500 g Jarra de plástico para polvo
51.75€
500 g
10214020
SDS Ver documentos
Fisher Chemical
S/4480/60
1 kg Jarra de plástico para polvo
92.10€
1 Kg
10050530
SDS Ver documentos
Fisher Chemical
S/4480/65
5 kg Barril de plástico
342.00€
5 Kg
Especificaciones
Mostrar más
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Hidrogenofosfato disódico dihidrato, extra puro, SLR, Fisher Chemical