Learn More
Ortofosfato disódico de hidrógeno anhidro, extra puro, SLR, Fisher Chemical™
Código de producto. 10786491 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Jarra para polvos de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
5 KG
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10786491 500 g Jarra para polvos de plástico 500 GR
10214020 1 kg Jarra de plástico para polvo 1 KG
10050530 5 kg Barril de plástico 5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10786491 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/4480/53
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.68€
    47.70€ / 500 g
    Ahorro 10.98€
    18% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 7558-79-4
Fórmula molecular HNa2O4P
Peso molecular (g/mol) 141.96
Número MDL MFCD00003496
Clave InChI BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
Nombre IUPAC fosfato de hidrógeno de disodio
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Especificaciones
Color Blanco
pH Desde 8,7 hasta 9,3
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 500 g
Envase Jarra para polvos de plástico
Formula Weight (peso de la fórmula) 141,96g/mol