Learn More
Dextrose, Anhydrous, U.S.P., J.T. Baker™
Tienda J.T.Baker Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Dextrose |
Nombre de nota | Anhydrous |
Envase | Frasco de polietileno |
Cantidad | 500 g |
Gravedad específica | 1L = 1.54kg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.16 |
Grado | USP |
Título del producto
Dextrose, Anhydrous, U.S.P., J.T. Baker™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido