Learn More
Dextrose, Anhydrous, Powder, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Tienda J.T.Baker Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Dextrose |
Nombre de nota | Anhydrous |
CAS | 50-99-7 |
Envase | Poly Bottle |
Fórmula molecular | C6H12O6 |
Cantidad | 500 g |
Gravedad específica | 1L = 1.54kg |
Sinónimo | 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form |
Clave InChI | GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N |
SMILES | C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O |
Mostrar más |
Título del producto
Dextrose, Anhydrous, Powder, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido