Learn More
Dextran Mouse, FITC, Clone: DX1, Isotype Control, STEMCELL Technologies
Mouse Monoclonal Antibody
159.30€
Especificaciones
Antígeno | Dextran |
---|---|
Clon | DX1 |
Aplicaciones | Functional Assay, ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
Clasificación | Monoclonal |
Conjugado | FITC |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17168581
![]() |
Stemcell Technologies
60026FI.1 |
25 Tests |
159.30€
25 tests |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- The DX1 antibody reacts with dextran, a natural polysaccharide consisting of linear chains of alpha-1,6-linked D-glucopyranose residues with short side chains (mostly 1 - 2 glucose units) 1,3- or 1,4-linked to the backbone of the biopolymer
- Dextran has several uses as an additive in food, in lacquers, as a plasma volume expander, and as a coating for particles used in bioimaging or cell separation applications
- The DX1 antibody was raised against isomaltotetraose (four sugar units in length) but binds better to longer polymer chains
- This antibody can be used to detect cells labelled with dextran-coated nanoparticles during StemSep™ and EasySep™ cell separation procedures or for other applications that require the detection of dextran
- This antibody clone has been verified for purity assessments of cells isolated with EasySep™ kits, including EasySep™ Human T Cell Enrichment Kit (Catalog #19051) and EasySep™ Human CD4+ T Cell Enrichment Kit (Catalog #19052)
Especificaciones
Dextran | |
Functional Assay, ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
FITC | |
IgG1 κ |
DX1 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Isotype Control (Primary) |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
Dextran Mouse, FITC, Clone: DX1, Isotype Control, STEMCELL Technologies