Learn More
Dengue Virus Capsid Protein Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
302.00€ - 504.00€
Especificaciones
Antígeno | Dengue Virus Capsid Protein |
---|---|
Dilución | Western Blot 1:1000-1:5000 |
Aplicaciones | Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18692449
|
Novus Biologicals
NBP3-12745-100ul |
100 μg |
504.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18620677
|
Novus Biologicals
NBP3-12745-50ul |
50 μg |
302.00€
50 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Dengue Virus Capsid Protein Polyclonal antibody specifically detects Dengue Virus Capsid Protein in Virus samples. It is validated for Western BlotEspecificaciones
Dengue Virus Capsid Protein | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Immunology, Infections (Virus Bacteria and Parasites), Virology Bacteria and Parasites | |
0.2 um filtered solution in PBS | |
1494449 | |
IgG | |
Antigen and protein A Affinity-purified |
Western Blot 1:1000-1:5000 | |
Polyclonal | |
Purified | |
RUO | |
Virus | |
polyprotein gene | |
Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Dengue Virus Capsid Protein (Accession#: AHF52833.1; Met1-Arg100). | |
Primary | |
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Dengue Virus Capsid Protein Antibody, Novus Biologicals™