Learn More
Dengue Virus Capsid Protein Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18620677 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18620677 50 μg 50 microlitros
18692449 100 μg 100 microlitros
2 options
Código de producto. 18620677
Marca: Novus Biologicals NBP31274550ul
Rabbit Polyclonal Antibody
Dengue Virus Capsid Protein Polyclonal antibody specifically detects Dengue Virus Capsid Protein in Virus samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Dengue Virus Capsid Protein
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000-1:5000
Formulación 0.2 um filtered solution in PBS
Alias de gen polyprotein gene
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Dengue Virus Capsid Protein (Accession#: AHF52833.1; Met1-Arg100).
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology, Infections (Virus Bacteria and Parasites), Virology Bacteria and Parasites
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1494449
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG