Learn More
3M™ Filtro Secure Click™ con doble caudal
Click to view available options
Tipo de filtro:
Cartucho A1
Cartucho A1B1E1K1
Cartucho A1B1E1K1P3R
Cartucho A2
Cartucho A2P3R
Tamaño de la unidad:
1 par
4 pares
Descripción
Utilice nuestro cartucho con respiradores reutilizables 3M™ Secure Click™ serie 800. Los nuevos cartuchos y filtros de flujo doble facilitan la respiración.
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Con aprobación CE |
Tipo de conexión | Secure Click™ |
Tipo de filtro | Cartucho A2P3R |
Tipo de producto | Cartucho |
Modelo | D8095 |
Cantidad | 64/Carton. |
Título del producto
3M™ Filtro Secure Click™ con doble caudal >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido