Learn More
3M™ Filtro Secure Click™ con doble caudal Código de producto.: 16406370
Solo quedan undefined
Añadir a la cesta
3M™ Filtro Secure Click™ con doble caudal
Código de producto. 16406370
Cartucho A1B1E1K1P3R, 4 pares
Click to view available options
Tipo de filtro:
Cartucho A1
Cartucho A1B1E1K1
Cartucho A1B1E1K1P3R
Cartucho A2
Cartucho A2P3R
Tamaño de la unidad:
1 par
4 pares
Código de producto. 16406370
Marca: 3M™ 7100153236
Solo quedan undefined
Edge
Añadir a la cesta
Solo quedan undefined
Añadir a la cesta
Los cartuchos 3M™ Secure Click™ están aprobados por la CE contra determinados vapores orgánicos con un punto de ebullición superior a 65 °C.
Utilice nuestro cartucho con respiradores reutilizables 3M™ Secure Click™ serie 800. Los nuevos cartuchos y filtros de flujo doble facilitan la respiración.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Con aprobación CE
Tipo de conexión Secure Click™
Tipo de filtro Cartucho A1B1E1K1P3R
Tipo de producto Cartucho
Modelo D8094
Cantidad 64/Carton.
Título del producto
3M™ Filtro Secure Click™ con doble caudal >