Learn More
D-(+)-Maltose Monohydrate, ∼99%, MP Biomedicals™
D-(+)-Maltose Monohydrate, ∼99% is a sweetener.
630.00€
CAS | 6363-53-7 |
---|---|
Fórmula molecular | C12H24O12 |
Peso molecular (g/mol) | 360.31 |
Número MDL | MFCD00149343 |
Clave InChI | HBDJFVFTHLOSDW-UHFFFAOYNA-N |
Sinónimo | d-+-maltose monohydrate, unii-dm477ee40d, 2r,3r,4r,5r-2,3,5,6-tetrahydroxy-4-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy hexanal hydrate, beta-maltose monohydrate, d-+-maltosemonohydrate, 69-79-4 anhydrous, d +-maltose monohydrate, d-+-maltose monohydrate, puriss., d-+-maltose monohydrate, analytical standard, d-+-maltose monohydrate, bioxtra |
Nombre IUPAC | 2,3,5,6-tetrahidroxi-4-{[3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi}hexanal hidrato |
SMILES | O.OCC(O)C(OC1OC(CO)C(O)C(O)C1O)C(O)C(O)C=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11461701
|
MP Biomedicals
0219023791 |
1 kg |
630.00€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- D-(+)-Maltose monohydrate is used as a sweetener with about one-third the sweetness of sucrose and as a nutrient in culture media.
- It is used in pharmaceutical formulations and as a parenteral supplement of sugar for diabetics.
6363-53-7 | |
360.31 | |
HBDJFVFTHLOSDW-UHFFFAOYNA-N | |
2,3,5,6-tetrahidroxi-4-{[3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi}hexanal hidrato |
C12H24O12 | |
MFCD00149343 | |
d-+-maltose monohydrate, unii-dm477ee40d, 2r,3r,4r,5r-2,3,5,6-tetrahydroxy-4-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy hexanal hydrate, beta-maltose monohydrate, d-+-maltosemonohydrate, 69-79-4 anhydrous, d +-maltose monohydrate, d-+-maltose monohydrate, puriss., d-+-maltose monohydrate, analytical standard, d-+-maltose monohydrate, bioxtra | |
O.OCC(O)C(OC1OC(CO)C(O)C(O)C1O)C(O)C(O)C=O |
Especificaciones
D-(+)-Maltose monohydrate | |
6363-53-7 | |
1.54 g/mL | |
C12H24O12 | |
d-+-maltose monohydrate, unii-dm477ee40d, 2r,3r,4r,5r-2,3,5,6-tetrahydroxy-4-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy hexanal hydrate, beta-maltose monohydrate, d-+-maltosemonohydrate, 69-79-4 anhydrous, d +-maltose monohydrate, d-+-maltose monohydrate, puriss., d-+-maltose monohydrate, analytical standard, d-+-maltose monohydrate, bioxtra | |
130° ± 5°(c=4, H2O, NH3OH) | |
2,3,5,6-tetrahidroxi-4-{[3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi}hexanal hidrato | |
360.31 | |
Polvo |
Molecular biology | |
Blanco | |
99% | |
MFCD00149343 | |
HBDJFVFTHLOSDW-UHFFFAOYNA-N | |
O.OCC(O)C(OC1OC(CO)C(O)C(O)C1O)C(O)C(O)C=O | |
360.31 | |
99% |
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : Almacenar a temperatura ambiente.
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
D-(+)-Maltose Monohydrate, ∼99%, MP Biomedicals™