Descripción
- D-(+)-El monohidrato de maltosa se utiliza como edulcorante con aproximadamente un tercio del dulzor de la sacarosa y como nutriente en medios de cultivo.
- Se utiliza en formulaciones farmacéuticas y como suplemento parenteral de azúcar para los pacientes con diabetes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-(+)-Maltose monohydrate |
| Nombre de nota | Biología molecular |
| Color | Blanco |
| Densidad | 1.54 g/mL |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
| Cantidad | 1 kg |
| Rotación óptica | 130° ±5°(c=4, H2O, NH3OH) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 360.31 |
| Porcentaje de pureza | 99% |
| Forma física | Polvo |
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.