Learn More
Thermo Scientific™ Partículas de alineación Cyto-Cal™
Logre una exactitud excepcional e información sobre la potencia, alineación y ruido del láser de los sistemas ópticos de excitación y emisión mediante partículas de alineación Thermo Scientific™ Cyto-Cal™.
158.00€
Especificaciones
Aditivo Dispersante/surfactante Tween-20 al 0,05 % con 2 mM de conservante de ácida sódica
Certificaciones/conformidad Cada paquete de patrones viene con un certificado de calibración y trazabilidad al NIST, que incluye una descripción del método de calibración y de su incertidumbre, así como un cuadro de las propiedades químicas y físicas.
Contenido y almacenamiento A menos que se indique lo contrario, refrigere el producto (entre 2 y 8 °C) cuando no esté en uso, pero no lo congele. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Mezcle el producto mediante una inversión suave manualmente o con una mezcladora vorticial.
Contenido Microesferas de polímero tintadas en agua
Material Poliestireno
Ver más especificaciones
Alertas:
Contiene azida sódica.
Productos 2
Código de producto Marca Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
11868293
Ver documentos
Thermo Scientific™
FA3R
633 gránulos de alineación láser Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11858293
Ver documentos
Thermo Scientific™
FA3O
488 gránulos de alineación láser Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Logre una exactitud excepcional e información sobre la potencia, alineación y ruido del láser de los sistemas ópticos de excitación y emisión mediante partículas de alineación Thermo Scientific™ Cyto-Cal™. Las partículas de alineación Cyto-Cal son un método magnífico para alinear sistemas ópticos y enfocar la celda de flujo de los citómetros de flujo. Las partículas de 3 μm presentan una calidad máxima en cuanto a la uniformidad del tamaño y la fluorescencia para poder optimizar lo mejor posible cada uno de los parámetros medidos. Estas partículas poseen tinción interna mediante colorantes químicamente estables, por lo que la estabilidad de la señal es excelente.
  • La calidad superior del tamaño de gránulo y la intensidad uniforme del colorante proporcionan una exactitud excepcional a la hora de alinear la óptica de los citómetros de flujo y conseguir un alto grado de confianza en los resultados del instrumento.
  • Microesferas de poliestireno de 3 μm que contienen colorante encapsulado
  • El mayor tamaño de los gránulos y la uniformidad de la intensidad del colorante ofrecen una precisión excepcional.
  • Las partículas poseen tinción interna mediante colorantes químicamente estables para lograr una excelente estabilidad de la señal.
  • Los gránulos de alineación Cyto-Cal™ 488 se excitan mediante la línea espectral de 488 nm del láser de argón y poseen una emisión amplia, por lo que pueden emplearse para alinear los canales FL1 (FITC), FL2 (PE) y FL3 (PE-Cy5) al mismo tiempo.
  • Los gránulos de alineación Cyto-Cal™ 633 se excitan de forma óptima mediante los 633 nm del láser He-Ne (láser de diodo de 635 nm) y presentan una emisión máxima a 700 nm; se han diseñado para alinear el canal FL4 (APC).
Contiene azida sódica.
Especificaciones
Especificaciones
Dispersante/surfactante Tween-20 al 0,05 % con 2 mM de conservante de ácida sódica
A menos que se indique lo contrario, refrigere el producto (entre 2 y 8 °C) cuando no esté en uso, pero no lo congele. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Mezcle el producto mediante una inversión suave manualmente o con una mezcladora vorticial.
Poliestireno
1,05 g/cm³
Estable durante un mínimo de 12 meses
3 mL
Cada paquete de patrones viene con un certificado de calibración y trazabilidad al NIST, que incluye una descripción del método de calibración y de su incertidumbre, así como un cuadro de las propiedades químicas y físicas.
Microesferas de polímero tintadas en agua
Partículas de alineación
3 mL
<3%
3 μm
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Thermo Scientific™ Partículas de alineación Cyto-Cal™