Learn More
Thermo Scientific™ Partículas de alineación Cyto-Cal™
Logre una exactitud excepcional e información sobre la potencia, alineación y ruido del láser de los sistemas ópticos de excitación y emisión mediante partículas de alineación Thermo Scientific™ Cyto-Cal™.
Marca: Thermo Scientific™ FA3R
Alertas:
Contiene azida sódica.
Descripción
Logre una exactitud excepcional e información sobre la potencia, alineación y ruido del láser de los sistemas ópticos de excitación y emisión mediante partículas de alineación Thermo Scientific™ Cyto-Cal™. Las partículas de alineación Cyto-Cal son un método magnífico para alinear sistemas ópticos y enfocar la celda de flujo de los citómetros de flujo. Las partículas de 3 μm presentan una calidad máxima en cuanto a la uniformidad del tamaño y la fluorescencia para poder optimizar lo mejor posible cada uno de los parámetros medidos. Estas partículas poseen tinción interna mediante colorantes químicamente estables, por lo que la estabilidad de la señal es excelente.
- La calidad superior del tamaño de gránulo y la intensidad uniforme del colorante proporcionan una exactitud excepcional a la hora de alinear la óptica de los citómetros de flujo y conseguir un alto grado de confianza en los resultados del instrumento.
- Microesferas de poliestireno de 3 μm que contienen tinte encapsulado
- El mayor tamaño de los gránulos y la uniformidad de la intensidad del colorante ofrecen una precisión excepcional.
- Las partículas poseen tinción interna mediante colorantes químicamente estables para lograr una excelente estabilidad de la señal.
- Los gránulos de alineación Cyto-Cal™ 488 se excitan mediante la línea espectral de 488 nm del láser de argón y poseen una emisión amplia, por lo que pueden emplearse para alinear los canales FL1 (FITC), FL2 (PE) y FL3 (PE-Cy5) al mismo tiempo.
- Los gránulos de alineación Cyto-Cal™ 633 se excitan de forma óptima mediante los 633 nm del láser He-Ne (láser de diodo de 635 nm) y presentan una emisión máxima a 700 nm; se han diseñado para alinear el canal FL4 (APC).
Especificaciones
Dispersante/surfactante Tween-20 al 0,05 % con 2 mM de conservante de ácida sódica | |
A menos que se indique lo contrario, refrigere el producto (entre 2 y 8 °C) cuando no esté en uso, pero no lo congele. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Mezcle el producto mediante una inversión suave manualmente o con una mezcladora vorticial. | |
633 gránulos de alineación láser | |
Poliestireno | |
Rojo fluorescente Fireflli (488, 633, 635/700 nm) | |
1,05 g/cm³ | |
Estable durante un mínimo de 12 meses | |
3 mL |
Cada paquete de patrones viene con un certificado de calibración y trazabilidad al NIST, que incluye una descripción del método de calibración y de su incertidumbre, así como un cuadro de las propiedades químicas y físicas. | |
Microesferas de polímero tintadas en agua | |
Rojo | |
Partículas de alineación | |
Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) y prospecto | |
3 mL | |
<3% | |
3 μm |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.