Learn More
Agilent BioTek Cytation 5 Multi-Mode Only Reader
Cytation 5 combines automated microscopy and conventional microplate detection in a configurable, upgradable platform. For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Marca: Agilent BioTek CYT5M-SN
Ver más versiones de este producto
Descripción
- Monocromadores de ancho de banda variable, de 9 nm a 50 nm en incrementos de 1 nm para ofrecer una máxima flexibilidad
- Fluorescencia, absorbancia UV-vis, luminiscencia, luminiscencia filtrada, fluorescencia con resolución temporal, polarización de fluorescencia y modos de detección Alpha basados en láser disponibles
- Soporte de ensayo de células vivas con control de CO2/O2, incubación a 65 °C y agitación
- Cuantificación de proteínas y ácidos nucleicos de bajo volumen (2 μl) con las placas Take3 disponibles
- Módulo de inyector de reactivo doble disponible
- Software Gen5 potente y fácil de usar con el que se logra una lectura de placas, análisis de datos, exportación e informes eficientes
- Se puede actualizar para agregar microscopía de fluorescencia, campo claro, H&E y contraste de fases, y la detección multimodo de convención ofrece una potente adquisición de imágenes y una recopilación de datos cuantitativos en un instrumento
- BTCYT5M: Fluorescencia de monocromador, absorbancia UV-vis de monocromador, fluorescencia con resolución temporal (modo secundario) y luminiscencia; incubación a 65 °C y agitación lineal, orbital y doble orbital
Especificaciones
Multi-Mode Only Microplate Reader | |
0 to 20% | |
Monochromator: ±2 nm; Dispenser: ±1 μL or 2% | |
BioStack and Third Party Automation Compatible; BioSpa 8 Automated Incubator Compatible | |
Software Gen5 | |
2 bombas de jeringa | |
End point, kinetic, spectral scanning and well area scanning | |
Gen5 Microplate Reader and Imager Software included; Gen5 Image+ and Image Prime software available for full image analysis; Gen5 Secure for 21 CFR Part 11 compliance (option) | |
20.2 in. | |
17,5 in | |
80 lb. | |
16.4 in. | |
CE and TUV marked. RoHS compliant. |
Linear, Orbital, Double Orbital | |
230 to 999 nm, 1 nm increments | |
Absorbance: 0 to 4 OD; Fluorescence Intensity: 7 decades; Luminesence: >6 decades | |
5 to 1000 μL, 1 μL increments | |
CYT5M | |
Monochromator: 6- to 384-well plates; Filters: 6-to 1536 well plates; Imaging: 6-to 1536 well plates; Take3 Plate compatible | |
Xenon Flash; 100 mW 680 nm laser (Alpha Detection) | |
4-Zone incubation to 65°C with Condensation Control (±0.2°C at 37°C) | |
51.4 cm | |
44.5 cm | |
36.3 kg | |
41.6 cm | |
250 W max. |