Learn More
Agilent BioTek Cytation 5 Multi-Mode Only Reader
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4917894 Tienda Agilent BioTek Productos
Click to view available options
Modelo:
CYT5F
CYT5FA
CYT5M
CYT5MF
CYT5MFA
Código de producto. 17287929
Marca: Agilent BioTek CYT5FSN
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Cytation 5 combines automated microscopy and conventional microplate detection in a configurable, upgradable platform. For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
  • Monocromadores de ancho de banda variable, de 9 nm a 50 nm en incrementos de 1 nm para ofrecer una máxima flexibilidad
  • Fluorescencia, absorbancia UV-vis, luminiscencia, luminiscencia filtrada, fluorescencia con resolución temporal, polarización de fluorescencia y modos de detección Alpha basados en láser disponibles
  • Soporte de ensayo de células vivas con control de CO2/O2, incubación a 65 °C y agitación
  • Cuantificación de proteínas y ácidos nucleicos de bajo volumen (2 μl) con las placas Take3 disponibles
  • Módulo de inyector de reactivo doble disponible
  • Software Gen5 potente y fácil de usar con el que se logra una lectura de placas, análisis de datos, exportación e informes eficientes
  • Se puede actualizar para agregar microscopía de fluorescencia, campo claro, H&E y contraste de fases, y la detección multimodo de convención ofrece una potente adquisición de imágenes y una recopilación de datos cuantitativos en un instrumento
Características
  • BTCYT5F: Fluorescencia dicroica/filtro, polarización de fluorescencia, fluorescencia con resolución temporal, luminiscencia y luminiscencia filtrada; incubación a 65 °C y agitación lineal, orbital y doble orbital
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Multi-Mode Only Microplate Reader
Agitación Linear, Orbital, Double Orbital
Intervalo de concentración de CO2 0 to 20%
Intervalo de absorbencia 230 to 999 nm, 1 nm increments
Exactitud Monochromator: ±2 nm; Dispenser: ±1 μL or 2%
Intervalo dinámico Absorbance: 0 to 4 OD; Fluorescence Intensity: 7 decades; Luminesence: >6 decades
Para utilizar con (equipo) BioStack and Third Party Automation Compatible; BioSpa 8 Automated Incubator Compatible
Volumen de dispensación 5 to 1000 μL, 1 μL increments
Incluye Un cubo de filtro con dos pares de filtros (azul predeterminado: ex. de 360/40 nm, corte de espejo de 400 nm, em. de 460/40 nm, y verde: ex. de 485/20 nm, corte de espejo de 510 nm, em. de 528/20 nm); software estándar Gen5
Modelo CYT5F
No. of Dispensers 2 bombas de jeringa
Tipos de placas Monochromator: 6- to 384-well plates; Filters: 6-to 1536 well plates; Imaging: 6-to 1536 well plates
Opciones de lectura End point, kinetic, spectral scanning and well area scanning
Fuente de luz Xenon Flash; 100 mW 680 nm laser (Alpha Detection)
Software Gen5 Microplate Reader and Imager Software included; Gen5 Image+ and Image Prime software available for full image analysis; Gen5 Secure for 21 CFR Part 11 compliance (option)
Intervalo de temperatura (métrico) 4-Zone incubation to 65°C with Condensation Control (±0.2°C at 37°C)
Fondo (imperial) 20.2 in.
Fondo (métrico) 51.4 cm
Altura (imperial) 17,5 in
Altura (métrico) 44.5 cm
Peso (imperial) 80 lb.
Peso (métrico) 36.3 kg
Anchura (imperial) 16.4 in.
Anchura (métrico) 41.6 cm
Certificaciones/conformidad CE and TUV marked. RoHS compliant.
Vataje 250 W max.