Learn More
Agilent BioTek Cytation 1 Cell Imaging Multi-Mode Reader
GREENER_CHOICE
BioTek Cytation 1 cell imaging multi-mode reader combines fluorescence and high contrast brightfield imaging with conventional multi-mode detection. For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
en la oferta
Especificaciones
Tipo Lector multimodo de adquisición de imágenes de células
Agitación Lineal, orbital, doble orbital
Intervalo de concentración de CO2 Del 0 al 20%
Intervalo de concentración de O2 Del 0 al 19%
Tipos de placas Microplacas de 6 a 384 pocillos
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Modelo Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Modelo Precio Cantidad y disponibilidad  
17267929
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Agilent BioTek
CYT1V-SN
BTCYT1V
en la oferta
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
N/A
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
17247929
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Agilent BioTek
CYT1FAV-SN
CYT1FAV
en la oferta
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
N/A
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
17227929
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Agilent BioTek
CYT1FA-SN
CYT1FA
en la oferta
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
N/A
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descripción
Descripción
BioTek Cytation 1 cell imaging multi-mode reader combines fluorescence and high contrast brightfield imaging with conventional multi-mode detection. This affordable imaging reader delivers performance and economy compared to other digital microscopy systems
The BioTek Cytation 1 design provides both quantitative phenotypic cellular data with well-based quantitative data. The multi-mode detection module has high sensitivity filter-based fluorescence and a monochromator for UV-Vis absorbance. Temperature control and shaking are standard. CO2/O2 control and reagent injectors are available. Gen5 software simplifies image capture and plate reading.
Especificaciones
Especificaciones
Lector multimodo de adquisición de imágenes de células
Del 0 al 20%
Microplacas de 6 a 384 pocillos
Formación de imágenes: LED de alta potencia
Software lector de imágenes y lector de microplacas Gen5™
20 in
17,5 in
16,5 in
CE and TUV marked. RoHS compliant.
Lineal, orbital, doble orbital
Del 0 al 19%
Endpoint, kinetic, area scanning, plate mode inject/read process and well mode inject/read process
Formación de imágenes: 0,3 μm/píxel a 20X
45 °C
50,8cm
44,5cm
41,91cm
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Agilent BioTek Cytation 1 Cell Imaging Multi-Mode Reader