Learn More
Agilent BioTek Cytation 1 Cell Imaging Multi-Mode Reader
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17247929 Tienda Agilent BioTek Productos
Click to view available options
Modelo:
BTCYT1V
CYT1FA
CYT1FAV
Código de producto. 17247929
Marca: Agilent BioTek CYT1FAVSN
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
BioTek Cytation 1 cell imaging multi-mode reader combines fluorescence and high contrast brightfield imaging with conventional multi-mode detection. For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
  • Ampliación de 1,25X a 60X disponible
  • Objetivos disponibles 1,25X, 2,5X (2,25X ef.), 2,5x (2,75X ef.), 4X, 10X, 20X, 40X, 60X
  • Agitación lineal, orbital y doble orbital
  • El soporte de ensayo y adquisición de imágenes de células vivas con control de CO2/O2, control de temperatura a 65 °C y agitación optimiza los análisis basados en células y otros
  • Se puede configurar con microscopía digital automatizada, con detección de microplacas convencional o con ambos
  • Los monocromadores para fluorescencia tienen un ancho de banda variable de 200 nm a 999 nm en incrementos de 1 nm para proporcionar la máxima flexibilidad
  • Software Gen5 potente y fácil de usar con el que se logra una lectura de placas, una captura de imágenes y un análisis eficientes
  • Proporciona información celular fenotípica cuantitativa con datos cuantitativos basados en pocillos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Lector multimodo de adquisición de imágenes de células
Agitación Lineal, orbital, doble orbital
Intervalo de concentración de CO2 0 to 20%
Intervalo de concentración de O2 Del 0 al 19%
Incluye Fluorescence and high contrast brightfield imaging; Monochromator absorbance; Filter/dichroic fluorescence; Luminescence/filtered luminescence
Modelo CYT1FAV
Tipos de placas Microplacas de 6 a 384 pocillos
Opciones de lectura Endpoint, kinetic, area scanning, plate mode inject/read process and well mode inject/read process
Fuente de luz Formación de imágenes: LED de alta potencia
Resolución 0.3 μm/pixel at 20X
Software Software lector de imágenes y lector de microplacas Gen5™
Intervalo de temperatura (métrico) 45 °C
Fondo (imperial) 20 in
Fondo (métrico) 50,8cm
Altura (imperial) 17,5 in
Altura (métrico) 44,5cm
Anchura (imperial) 16,5 in
Anchura (métrico) 41,91cm
Certificaciones/conformidad CE and TUV marked. RoHS compliant.