Learn More
Applied Biosystems™ Ensayo de expresión génica personalizado TaqMan™, FAM
Applied Biosystems Custom TaqMan Gene Expression assays are the custom version of our predesigned TaqMan assays for quantitative real-time PCR.
455.00€ - 1608.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | 1 tubo que contiene un mezcla de ensayo preformulado 20X (tamaños S y M) o 60X (tamaño L) (1 sonda y 2 primers). Almacenar entre - 15C y -25 °C. |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex |
Características ecológicas | Embalaje sostenible |
Línea de productos | TaqMan™ |
Tipo de producto | Expresión génica personalizada TaqMan |
Código de producto | Marca | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15399745
|
Applied Biosystems™
4331348 |
360 Reactions, made to order |
455.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15576590
|
Applied Biosystems™
4332078 |
750 Reactions, made to order |
918.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15551034
|
Applied Biosystems™
4332079 |
2900 Reactions, made to order |
1608.00€
paquete de 60 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Applied Biosystems Custom TaqMan Gene Expression assays are the custom version of our predesigned TaqMan assays for quantitative real-time PCR. The Custom TaqMan Gene Expression assays consist of a pair of unlabeled PCR primers and a TaqMan probe with a dye label (FAM) on the 5’ end and a minor groove binder (MGB) and nonfluorescent quencher (NFQ) on the 3’ end.
Features include:
• Easy to use—just add cDNA and master mix and run the qPCR—no melt curves required
• Specific—TaqMan assays use proprietary MGB-containing probes that can be up to 15 bases shorter than non-MGB probes, improving the specificity of the assay
• Sensitive—TaqMan assays are ideal for measuring low levels of expression or low-abundance targets
• Accurate—identify small fold-changes with high accuracy of quantitation
• Gold-standard TaqMan qPCR chemistry—TaqMan assays draw on Thermo Fisher Scientific's bioinformatics assay design pipeline to help ensure high specificity and minimal cross-reactivity, even for gene variants with high sequence homology
• Sequences provided with every Custom TaqMan Gene Expression Assay you design and order
Approximate ship time
Made to order: 4–6 days in North America, 4–8 days in Europe
Pre-formulated assay
• 2 unlabeled PCR primers (900 nM each final 1X concentration)
• 1 FAM dye-labeled TaqMan MGB probe (250 nM final 1X concentration)
TaqMan Gene Expression assays are the gold standard in real-time PCR gene expression studies, built on more than 20 years of experience. Each assay includes target primers and a sequence-specific probe optimized for the best functional performance. No additional design, optimization, or melt curve analysis is needed. Available in a wide variety of formats and species, new assay designs are constantly added to help meet your research needs. TaqMan assays have been cited in over 40,000 publications and are backed by more than 350 patents.
Recommended master mix: TaqMan Fast Advanced Master Mix
See also: Custom Plus TaqMan RNA Assays, designed using the full bioinformatic power of the TaqMan Assay design pipeline.
Especificaciones
1 tubo que contiene un mezcla de ensayo preformulado 20X (tamaños S y M) o 60X (tamaño L) (1 sonda y 2 primers). Almacenar entre - 15C y -25 °C. |
|
Embalaje sostenible | |
Expresión génica personalizada TaqMan |
7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex | |
TaqMan™ | |
Temperatura ambiente |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.