Learn More
Applied Biosystems™ Ensayo de expresión génica personalizado TaqMan™, FAM
Código de producto. 15551034 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
L (2900 reactions), Made to Order
M (750 reactions), Made to Order
S (360 reactions), Made to Order
Etiqueta o tinte:
ABY
Cy5
FAM
JUN
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 20
paquete de 60
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Etiqueta o tinte Tamaño de la unidad
15551034 L (2900 reactions), Made to Order FAM paquete de 60
15399745 S (360 reactions), Made to Order FAM cada uno
15576590 M (750 reactions), Made to Order FAM paquete de 20
32045171 S (360 reactions), Made to Order FAM cada uno
32044408 M (750 reactions), Made to Order FAM cada uno
32045006 L (2900 reactions), Made to Order FAM cada uno
32045585 S (360 reactions), Made to Order ABY cada uno
32044538 M (750 reactions), Made to Order ABY cada uno
32226491 L (2900 reactions), Made to Order ABY cada uno
32044619 S (360 reactions), Made to Order JUN cada uno
32044392 M (750 reactions), Made to Order JUN cada uno
32226492 L (2900 reactions), Made to Order JUN cada uno
32044335 S (360 reactions), Made to Order Cy5 cada uno
32044702 M (750 reactions), Made to Order Cy5 cada uno
32226555 L (2900 reactions), Made to Order Cy5 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Código de producto. 15551034 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4332079
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Applied Biosystems Custom TaqMan Gene Expression assays are the custom version of our predesigned TaqMan assays for quantitative real-time PCR.
Applied Biosystems Custom TaqMan Gene Expression assays are the custom version of our predesigned TaqMan assays for quantitative real-time PCR. The Custom TaqMan Gene Expression assays consist of a pair of unlabeled PCR primers and a TaqMan probe with a dye label (FAM, VIC, ABY, JUN, and Cyanine 5) on the 5' end and a minor groove binder (MGB) and nonfluorescent quencher (NFQ) on the 3' end.
Los ensayos de expresión TaqMan™ personalizados son la versión personalizada de nuestros ensayos de nucleasa para PCR en tiempo real de 5‘ TaqMan™ prediseñados para la cuantificación relativa de la expresión de ARN. Proporciónenos una secuencia objetivo, o envíenos secuencias de primer/sonda de su propio diseño utilizando nuestra herramienta de diseño de ensayos personalizada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 60X
Contenido y almacenamiento 1 tubo que contiene una mezcla de 20x (tamaños S y M) o 60x (tamaño L) de ensayo preformulado (1 sonda y 2 cebadores).
Almacenar a entre -15 y -25 °C.
Para utilizar con (equipo) Sistema 7500, sistema 7500 Fast, sistema 7900HT, StepOne™, StepOnePlus™, sistema ViiA™ 7, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex
Etiqueta o tinte FAM
Línea de productos TaqMan
Tipo de producto Expresión génica personalizada TaqMan
Cantidad L (2900 reactions), Made to Order
Condiciones de envío Temperatura ambiente
N.º de reacciones 2900 reactions, made to order