Learn More
Applied Biosystems™ Ensayo de expresión génica personalizado TaqMan™, FAM
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15576590 Tienda Applied Biosystems Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
L (2900 reactions), made to order
M (750 reactions), made to order
S (360 reactions), made to order
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 20
paquete de 60
15576590 M (750 reactions), made to order paquete de 20
15399745 S (360 reactions), made to order cada uno
15551034 L (2900 reactions), made to order paquete de 60
3 options
Código de producto. 15576590
Marca: Applied Biosystems™ 4332078
Applied Biosystems Custom TaqMan Gene Expression assays are the custom version of our predesigned TaqMan assays for quantitative real-time PCR.
Los ensayos de expresión TaqMan™ personalizados son la versión personalizada de nuestros ensayos de nucleasa para PCR en tiempo real de 5‘ TaqMan™ prediseñados para la cuantificación relativa de la expresión de ARN. Proporciónenos una secuencia objetivo, o envíenos secuencias de primer/sonda de su propio diseño utilizando nuestra herramienta de diseño de ensayos personalizada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 20X
Contenido y almacenamiento 1 tubo que contiene una mezcla de 20x (tamaños S y M) o 60x (tamaño L) de ensayo preformulado (1 sonda y 2 cebadores).
Almacenar a entre -15 y -25 °C.
Para utilizar con (equipo) Sistema 7500, sistema 7500 Fast, sistema 7900HT, StepOne™, StepOnePlus™, sistema ViiA™ 7, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex
Características ecológicas Embalaje sostenible
Línea de productos TaqMan
Tipo de producto Expresión génica personalizada TaqMan
Cantidad M (750 reactions), made to order
Condiciones de envío Temperatura ambiente
N.º de reacciones 750 reactions, made to order