Learn More
Applied Biosystems™ Ensayo de expresión génica personalizado TaqMan™, FAM
Código de producto. 15399745 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
L (2900 reactions), Made to Order
M (750 reactions), Made to Order
S (360 reactions), Made to Order
Etiqueta o tinte:
ABY
Cy5
FAM
JUN
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 20
paquete de 60
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Etiqueta o tinte Tamaño de la unidad
15399745 S (360 reactions), Made to Order FAM cada uno
15576590 M (750 reactions), Made to Order FAM paquete de 20
15551034 L (2900 reactions), Made to Order FAM paquete de 60
32045171 S (360 reactions), Made to Order FAM cada uno
32044408 M (750 reactions), Made to Order FAM cada uno
32045006 L (2900 reactions), Made to Order FAM cada uno
32045585 S (360 reactions), Made to Order ABY cada uno
32044538 M (750 reactions), Made to Order ABY cada uno
32226491 L (2900 reactions), Made to Order ABY cada uno
32044619 S (360 reactions), Made to Order JUN cada uno
32044392 M (750 reactions), Made to Order JUN cada uno
32226492 L (2900 reactions), Made to Order JUN cada uno
32044335 S (360 reactions), Made to Order Cy5 cada uno
32044702 M (750 reactions), Made to Order Cy5 cada uno
32226555 L (2900 reactions), Made to Order Cy5 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15399745 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 4331348
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    496.00€
    441.65€ / paquete de 1
    Ahorro 54.35€
    10% Descuento
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Applied Biosystems Custom TaqMan Gene Expression assays are the custom version of our predesigned TaqMan assays for quantitative real-time PCR.
Applied Biosystems Custom TaqMan Gene Expression assays are the custom version of our predesigned TaqMan assays for quantitative real-time PCR. The Custom TaqMan Gene Expression assays consist of a pair of unlabeled PCR primers and a TaqMan probe with a dye label (FAM, VIC, ABY, JUN, and Cyanine 5) on the 5' end and a minor groove binder (MGB) and nonfluorescent quencher (NFQ) on the 3' end.
  • Fácil de usar: simplemente proporcione su secuencia de interés objetivo, o envíe secuencias de primer/sonda de su propio diseño, y pronto estará listo para realizar estudios de expresión de ARN en cualquier ARN codificante o no codificante en cualquier organismo
  • Cada ensayo personalizado es una mezcla de primer directo, primer inverso y sonda TaqMan MGB con etiqueta de colorante FAM™
  • Diseñado para funcionar en condiciones de concentración universal de oligo y ciclo térmico para RT-PCR de dos pasos
  • Solo tiene que añadir TaqMan Master Mix y su muestra de ADNc para generar datos de expresión de ARN sensibles, reproducibles y verdaderamente cuantitativos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Contenido y almacenamiento 1 tubo que contiene una mezcla de 20x (tamaños S y M) o 60x (tamaño L) de ensayo preformulado (1 sonda y 2 cebadores).
Almacenar a entre -15 y -25 °C.
Para utilizar con (equipo) 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex
Etiqueta o tinte FAM
Línea de productos TaqMan
Tipo de producto Expresión génica personalizada TaqMan
Cantidad S (360 reactions), Made to Order
Condiciones de envío Temperatura ambiente
N.º de reacciones 360 reactions, made to order
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.