Learn More
Applied Biosystems™ Di-repetidos sin etiquetar/etiquetados con fluorescente 5' personalizados
Pares sin etiquetar/etiquetados con fluorescente 5' personalizados
Marca:  Applied Biosystems™ 4304976
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15507240
  • 229.00€ / 10000 picomoles
Descripción
El oligonucleótido con etiqueta de colorante fluorescente 5' y el complemento sin etiquetar se suministran en tubos individuales. Elija como etiquetas entre 6-FAM™, TET™, VIC™, HEX™, NED™ y PET™. Perfecto para su uso en análisis de fragmentos, estudios de expresión génica, genotipado y PCR. Los oligonucleótidos están desalados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Repeticiones di con o sin etiquetado con 5' personalizado, 10 000 pmol, colorante indicador 5' 6-FAM™, TET™, VIC™, HEX™, NED™, PET™, elección de las escalas suministradas. Estos productos se pueden utilizar en una variedad de aplicaciones
de -20 °C
Análisis de fragmentos, estudios de expresión génica, genotipado, PCR
Di-repetidos con o sin etiquetado con 5' personalizado
10.000 pmol
Se suministra en solución o seco
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Applied Biosystems™ Di-repetidos sin etiquetar/etiquetados con fluorescente 5' personalizados > 10.000 pmol