Learn More
Applied Biosystems™ Di-repetidos sin etiquetar/etiquetados con fluorescente 5' personalizados
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
El oligonucleótido con etiqueta de colorante fluorescente 5' y el complemento sin etiquetar se suministran en tubos individuales. Elija como etiquetas entre 6-FAM™, TET™, VIC™, HEX™, NED™ y PET™. Perfecto para su uso en análisis de fragmentos, estudios de expresión génica, genotipado y PCR. Los oligonucleótidos están desalados.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Di-repetidos con o sin etiquetado con 5' personalizado, 80 000 pmol, colorante indicador 5' 6-FAM™, TET™, VIC™, HEX™, NED™, PET™, elección de las escalas suministradas. Estos productos se pueden utilizar en una variedad de aplicaciones |
| Tipo de producto | Di-repetidos con o sin etiquetado con 5' personalizado |
| Contenido y almacenamiento | de -20 °C |
| Cantidad | 80.000 pmol |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis de fragmentos, estudios de expresión génica, genotipado, PCR |
| Formulario | Se suministra en solución o seco |