Learn More
Sartorius Balanza ultramicro Cubis™ II, interfaz del usuario MCE
Cubis™ II Semi-Micro Balance ofrece hardware, software y conectividad totalmente personalizables
Marca: Sartorius MCE6.6S-2S00-F
33675.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Sistema de pesaje monolítico.
- Sensores de clima integrados.
- Soportes de muestras individuales.
- Funcionamiento sin errores.
- Flujos de trabajo de QAPP individuales.
- Nivelación automática motorizada.
- Integridad completa de los datos de extremo a extremo.
- Conforme con la norma 21 CFR Apartado 11
- Seguimiento de auditoría integrado.
- Gestión de usuarios de última generación.
- Excelente servicio de asistencia.
- Centro de estado integrado.
- Funciones de servicio integradas.
- Mantenimiento preventivo de normas acreditadas.
- Funcionamiento con pantalla táctil TFT con pantalla legible e interfaz de usuario fácil de usar.
- La factoría de software instaló un conjunto básico de aplicaciones de pesaje esenciales.
- Funcionamiento activado mediante tecla táctil, sin contacto mediante el sensor IR
(cortavientos M), o sensor de gestos (opcional) capacidad de aprendizaje
Servicio Técnico
Garantía de 10 años
Especificaciones
2 puertos USB A, 1 puerto USB B, 1 puerto USP C, 1 conexión RS 232 de 9 clavijas, 1 puerto ethernet | |
Pantalla táctil TFT con pantalla legible e interfaz de usuario fácil de usar | |
Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica | |
Aluminio fundido a presión, plástico PBT, cristal flotante Optiwhite y acero inoxidable, embellecedor de aluminio | |
± 5 μg | |
Balanza ultramicro | |
Módulo eléctrico/de pesaje de 340/315 | |
Módulo eléctrico/de pesaje de 121/61 | |
120/240 V | |
50/60 Hz (± 5 %) |
6,1 g | |
1 μg | |
± 3 μg | |
Cortavientos F: Con filtro | |
5 s | |
10 años | |
240 mm | |
6,4, 7,1 kg | |
100/240 V (± 10 %) | |
Class I |
Título del producto
Sartorius Balanza ultramicro Cubis™ II, interfaz del usuario MCE > Interfaz de usuario MCE; capacidad: 6,1 g; cortavientos: V
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido