Learn More
Sartorius Balanza ultramicro Cubis™ II, interfaz del usuario MCE
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. p-7161209 Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Capacidad:
6,1 g
Modelo:
Cortavientos F: Con filtro
Cortavientos M: Motorizado para balanzas micro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 16437445
Marca: Sartorius MCE6.6S2S00F
Cubis™ II Semi-Micro Balance ofrece hardware, software y conectividad totalmente personalizables
  • Sistema de pesaje monolítico.
  • Sensores de clima integrados.
  • Soportes de muestras individuales.
  • Funcionamiento sin errores.
  • Flujos de trabajo de QAPP individuales.
  • Nivelación automática motorizada.
  • Integridad completa de los datos de extremo a extremo.
  • Conforme con la norma 21 CFR Apartado 11
  • Seguimiento de auditoría integrado.
  • Gestión de usuarios de última generación.
  • Excelente servicio de asistencia.
  • Centro de estado integrado.
  • Funciones de servicio integradas.
  • Mantenimiento preventivo de normas acreditadas.
  • Funcionamiento con pantalla táctil TFT con pantalla legible e interfaz de usuario fácil de usar.
  • La factoría de software instaló un conjunto básico de aplicaciones de pesaje esenciales.
  • Funcionamiento activado mediante tecla táctil, sin contacto mediante el sensor IR
    (cortavientos M), o sensor de gestos (opcional) capacidad de aprendizaje
Garantía
Garantía de 10 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de conexión 2 puertos USB A, 1 puerto USB B, 1 puerto USP C, 1 conexión RS 232 de 9 clavijas, 1 puerto ethernet
Capacidad 6,1 g
Tipo de pantalla Pantalla táctil TFT con pantalla legible e interfaz de usuario fácil de usar
Legibilidad 1 μg
Incluye Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica
Linealidad ± 3 μg
Material Aluminio fundido a presión, plástico PBT, cristal flotante Optiwhite y acero inoxidable, embellecedor de aluminio
Modelo Cortavientos F: Con filtro
Repetibilidad ± 5 μg
Tiempo de estabilización 5 s
Tipo Balanza ultramicro
Garantía 10 años
Longitud (métrico) Módulo eléctrico/de pesaje de 340/315
Anchura (métrico) 240 mm
Altura (métrico) Módulo eléctrico/de pesaje de 121/61
Peso (métrico) 6,4, 7,1 kg
Requisitos eléctricos 120/240 V
Tensión 100/240 V (± 10 %)
Frecuencia 50/60 Hz (± 5 %)
Legal for Trade Class I