Learn More
Sartorius Balanza ultramicro Cubis™ II, interfaz del usuario MCA
With completely configurable hardware, software, and connectivity, Cubis™ II offers a high-performance balance that will align with your unique demands and compliance requirements.
43090.00€ - 45520.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | 21 CFR PARTE 11 17025 USP 41 |
---|---|
Tipo de conexión | 2 puertos USB A, 1 puerto USB B, 1 puerto USP C, 1 conexión RS 232 de 9 clavijas, 1 puerto ethernet |
Capacidad | 2,1 g |
Tipo de pantalla | Pantalla táctil TFT a color |
Legibilidad | 0,1 µg |
Código de producto | Marca | Modelo | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16463375
![]() ![]() |
Sartorius
MCA2.7S-2S00-F |
Cortavientos F: Con filtro | Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica |
43090.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
30052887
![]() |
Sartorius
MCA2.7S-M-MTS |
Cortavientos M: Motorizado | Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica, software QP99 |
45520.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Sistema de pesaje monolítico.
- Sensores de clima integrados.
- Soportes de muestras individuales.
- Funcionamiento sin errores.
- Flujos de trabajo de QAPP individuales.
- Nivelación automática motorizada.
- Integridad completa de los datos de extremo a extremo.
- Conforme con la norma 21 CFR Apartado 11
- Seguimiento de auditoría integrado.
- Gestión de usuarios de última generación.
- Servicio de asistencia destacado.
- Centro de estado integrado.
- Funciones de servicio integradas.
- Mantenimiento preventivo de normas acreditadas.
- Para todos los modelos con una capacidad máxima de 8,2 kg
- Gran pantalla TFT táctil a color de 7 pulgadas en formato 16:9 con nueva interfaz de usuario
- La factoría de software instaló un conjunto básico de aplicaciones de pesaje esenciales (sin licencia) y paquetes con aplicaciones de pesaje especiales y extensiones de funciones (se requiere licencia).
- Funcionamiento activado mediante tecla táctil, sin contacto mediante el sensor IR
(cortavientos M) o sensor de gestos (opcional), capacidad de aprendizaje
Garantía
Garantía de 10 años
Especificaciones
21 CFR PARTE 11 17025 USP 41 | |
2,1 g | |
0,1 µg | |
± 0,7 µg | |
10 s | |
7 s | |
Balanza ultramicro | |
Módulo eléctrico/de pesaje de 340/355 | |
Módulo eléctrico/de pesaje de 129/61 mm | |
100/240 V (± 10 %) | |
1,0 A | |
Class I |
2 puertos USB A, 1 puerto USB B, 1 puerto USP C, 1 conexión RS 232 de 9 clavijas, 1 puerto ethernet | |
Pantalla táctil TFT a color | |
Automatización motorizada | |
Aluminio fundido a presión, plástico PBT, cristal flotante Optiwhite y acero inoxidable, embellecedor de aluminio | |
± 0,15 µg | |
De 0 °C a +40 °C | |
10 años | |
Módulo eléctrico/de pesaje de 139/240 | |
7,2, 7,9 kg | |
2 años | |
50/60 Hz (± 5 %) |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Sartorius Balanza ultramicro Cubis™ II, interfaz del usuario MCA