Learn More
Sartorius Balanza ultramicro Cubis™ II, interfaz del usuario MCA
Código de producto. 30052887 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
Cortavientos F: Con filtro
Cortavientos M: Motorizado
Incluye:
Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica, software QP99
Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Incluye Tamaño de la unidad
30052887 Cortavientos M: Motorizado Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica, software QP99 cada uno
16463375 Cortavientos F: Con filtro Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30052887 Proveedor Sartorius N.º de proveedor MCA2.7SMMTS
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
Con hardware, software y conectividad totalmente configurables, Cubis™ II ofrece un equilibrio de alto rendimiento que se adaptará a sus exigencias y requisitos de conformidad exclusivos.
  • Sistema de pesaje monolítico.
  • Sensores de clima integrados.
  • Soportes de muestras individuales.
  • Funcionamiento sin errores.
  • Flujos de trabajo de QAPP individuales.
  • Nivelación automática motorizada.
  • Integridad completa de los datos de extremo a extremo.
  • Conformidad con la parte 11 del título 21 del código CFR
  • Seguimiento de auditoría integrado.
  • Gestión de usuarios de última generación.
  • Servicio de asistencia destacado.
  • Centro de estado integrado.
  • Funciones de servicio integradas.
  • Mantenimiento preventivo de normas acreditadas.
  • Para todos los modelos con una capacidad máxima de 8,2 kg
  • Gran pantalla TFT táctil a color de 7 in en formato 16:9 con nueva interfaz de usuario
  • La factoría de software instaló un conjunto básico de aplicaciones de pesaje esenciales (sin licencia) y paquetes con aplicaciones de pesaje especiales y extensiones de funciones (se requiere licencia).
  • Operación Activado mediante tecla táctil, sin contacto mediante sensor IR (cortavientos M) o sensor de gestos (opcional), capacidad de aprendizaje
Garantía
Garantía de 10 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad 21 CFR PARTE 11 17025 USP 41
Tipo de conexión 2 puertos USB A, 1 puerto USB B, 1 puerto USP C, 1 conexión RS 232 de 9 clavijas, 1 puerto ethernet
Capacidad 2.1 g
Tipo de pantalla Pantalla táctil TFT a color
Legibilidad 0.1 μgramo
Incluye Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica, software QP99
Nivelado Automatización motorizada
Linealidad ±0.7 μgramo
Material Aluminio fundido a presión, plástico PBT, cristal flotante Optiwhite y acero inoxidable, embellecedor de aluminio
Tiempo de medición 10 s
Modelo Cortavientos M: Motorizado
Repetibilidad ±0,15 μgramo
Tiempo de estabilización 7 s
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a +40 °C
Tipo Balanza ultramicro
Garantía 10 años
Longitud (métrico) Módulo eléctrico/de pesaje de 340/355
Anchura (métrico) Módulo eléctrico/de pesaje de 139/240
Altura (métrico) Módulo eléctrico/de pesaje de 129/61 mm
Peso (métrico) 7.2, 7.9 kg
Tensión 100/240 V (± 10 %)
Vataje 2 años
Amperaje 1,0 A
Frecuencia 50/60 Hz (± 5 %)
Legal for Trade Clase I