Learn More
Sartorius Balanza de precisión Cubis™ II (3 puestos), interfaz de usuario MCE
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
La balanza de precisión Cubis™ II (3 puestos) ofrece hardware, software y conectividad totalmente personalizables
Marca:  Sartorius MCE2203P-2S00-E
9172.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16437265
  • 9490.00€ / cada uno
Descripción
  • Sistema de pesaje monolítico.
  • Sensores de clima integrados.
  • Soportes de muestras individuales.
  • Funcionamiento sin errores.
  • Flujos de trabajo de QAPP individuales.
  • Nivelación automática motorizada.
  • Integridad completa de los datos de extremo a extremo.
  • Conforme con la norma 21 CFR Apartado 11
  • Seguimiento de auditoría integrado.
  • Gestión de usuarios de última generación.
  • Excelente servicio de asistencia.
  • Centro de estado integrado.
  • Funciones de servicio integradas.
  • Mantenimiento preventivo de normas acreditadas.
  • Funcionamiento con pantalla táctil TFT con pantalla legible e interfaz de usuario fácil de usar.
  • La factoría de software instaló un conjunto básico de aplicaciones de pesaje esenciales.
  • Funcionamiento activado mediante tecla táctil, sin contacto mediante el sensor IR
    (cortavientos M), o sensor de gestos (opcional) capacidad de aprendizaje
Servicio Técnico
Garantía de 10 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
2 puertos USB A, 1 puerto USB B, 1 puerto USB C, 1 conexión RS 232 de 9 clavijas, 1 puerto Ethernet
Pantalla táctil TFT
Balanza, Accesorios, Fuente de alimentación, Manual, Informe de pruebas de fábrica
Aluminio fundido a presión, plástico PBT, vidrio flotado Optiwhite y acero inoxidable, embellecedor de aluminio
0,5 mg
Balanza de precisión (3 posiciones)
425 mm
122/284/373 mm
120/240 V
50/60 Hz (± 5%)
1010 g, 2200 g
1, 10 mg
3 mg
Protector contra corrientes de aire E: Vidrio pequeño
1 s
10 años
122 mm
5,9/7,5/9,4/10,2 kg
100/240 V (±10%)
Class I
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Sartorius Balanza de precisión Cubis™ II (3 puestos), interfaz de usuario MCE > Interfaz de usuario MCE; capacidad: 1010; 2200 g; cortavientos E: Vaso pequeño