Learn More
Sartorius™ Balanza Cubis™ II Ultra-Micro
BIOPHARMA
Código de producto. 16233192 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
2,1 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
16233192 2,1 g cada uno
1 options
Código de producto. 16233192 Proveedor Sartorius™ N.º de proveedor MCA2.7S2CEUM QP99
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Esta balanza se utiliza para determinar el peso exacto de cantidades de muestras muy pequeñas, además ofrece una legibilidad de 0,0001 mg y una capacidad máxima de 2,1 g.
El pesaje en un entorno regulado puede ser complejo, con estrictas directivas de conformidad y controles necesarios para ofrecer la exactitud y fiabilidad de los resultados requeridos por la industria farmacéutica. Una de las tecnologías que ayuda a los científicos a alcanzar este nivel de precisión es la serie de balanzas Sartorius™ Cubis™ II.
  • Todos los módulos de pesaje de la balanza Cubis™ II se han diseñado para un funcionamiento intuitivo, con la ayuda de sistemas de diagnóstico inteligentes
  • Los elementos de diseño garantizan un mayor grado de repetibilidad para distintos flujos de trabajo, a la vez que reducen la probabilidad de error humano durante la medición
  • Interfaces de usuario modernas e integración fácil de procesos
  • Conformidad con la normativa farmacéutica y GxP
  • Manipulación de datos, integridad y conectividad
  • Manipulación ergonómica de las muestras
  • Comunicación ilimitada con el máximo nivel de exactitud y precisión
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificado de aprobación de tipo para China, CE
Capacidad 2,1 g
Tipo de pantalla Pantalla táctil en color
Legibilidad 0,0001 mg
Tiempo de estabilización De 7 s
Tipo Microbalanza
Anchura (métrico) 240 mm
Altura (métrico) 61 mm
Legal for Trade No