Learn More
Sartorius Balanza de laboratorio analítico Cubis™ II
BIOPHARMA
Capacidad máxima de pesaje de entre 120 g y 520 g junto con una legibilidad de 0,1 mg.
Marca:  Sartorius MCA524P-2S00-I QP99
17290.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16466225
  • 17890.00€ / cada uno
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
La nueva generación de balanzas de laboratorio modulares Premium
El pesaje en un entorno regulado puede ser complejo, con estrictas directivas de conformidad y controles necesarios para ofrecer la exactitud y fiabilidad de los resultados requeridos por la industria farmacéutica. Una de las tecnologías que ayuda a los científicos a alcanzar este nivel de exactitud es la serie de balanzas Cubis™ II de Sartorius.
Todos los módulos de pesaje de la balanza Cubis™ II se han diseñado para un funcionamiento intuitivo, con la ayuda de sistemas de diagnóstico inteligentes. Estos elementos de diseño garantizan un mayor grado de repetibilidad para distintos flujos de trabajo, a la vez que reducen la probabilidad de error humano durante la medición. Ofrece modernas interfaces de usuario, compatibilidad con productos farmacéuticos y GxP, incluida la manipulación de datos, la integridad y la conectividad de los datos, la manipulación ergonómica de muestras, la integración de procesos sencilla y la comunicación ilimitada con el máximo nivel de precisión y precisión.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Balanza con certificado de aprobación de tipo para China
120 g, 240 g, 520 g
0,1 g, 0,2 g, 0,5 g
Aluminio, plástico PBT, vidrio flotante Optiwhite y acero inoxidable
1 s
100/240 V (±10 %), 50/60 Hz, 1,0 A
Conector D-sub, 9 clavijas
Pantalla táctil en color
Calibración interna
Balanza con cortavientos I
Balanza analítica
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Sartorius Balanza de laboratorio analítico Cubis™ II > Capacidad:120 g, 240 g, 520 g; legibilidad:0,1 g, 0,2 g, 0,5 g; balanza con cortavientos I
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis