Learn More
Sartorius Balanza de laboratorio analítico Cubis™ II
BIOPHARMA
Código de producto. 16466345 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
120 g
120 g, 240 g, 520 g
220 g
320 g
80 g, 160 g, 320 g
Modelo:
Balanza con cortavientos A
Balanza con cortavientos I
Balanza con cortavientos U
Legibilidad:
0,1 g, 0,2 g, 0,5 g
0,1 mg
0,1 mg, 0,2 mg, 0,5 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Modelo Legibilidad Tamaño de la unidad
16466345 120 g, 240 g, 520 g Balanza con cortavientos A 0,1 g, 0,2 g, 0,5 g cada uno
16416215 120 g, 240 g, 520 g Balanza con cortavientos A 0,1 mg, 0,2 mg, 0,5 mg cada uno
16416245 120 g, 240 g, 520 g Balanza con cortavientos U 0,1 mg, 0,2 mg, 0,5 mg cada uno
16425005 80 g, 160 g, 320 g Balanza con cortavientos A 0,1 mg, 0,2 mg, 0,5 mg cada uno
16425035 80 g, 160 g, 320 g Balanza con cortavientos U 0,1 mg, 0,2 mg, 0,5 mg cada uno
16455135 320 g Balanza con cortavientos A 0,1 mg cada uno
16466225 120 g, 240 g, 520 g Balanza con cortavientos I 0,1 g, 0,2 g, 0,5 g cada uno
16472925 120 g Balanza con cortavientos A 0,1 mg cada uno
16475015 80 g, 160 g, 320 g Balanza con cortavientos I 0,1 mg, 0,2 mg, 0,5 mg cada uno
16494045 220 g Balanza con cortavientos A 0,1 mg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 16466345 Proveedor Sartorius N.º de proveedor MCA524S2S00A QP99
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Capacidad máxima de pesaje de entre 120 g y 520 g junto con una legibilidad de 0,1 mg.
La nueva generación de balanzas de laboratorio modulares Premium
El pesaje en un entorno regulado puede ser complejo, con estrictas directivas de conformidad y controles necesarios para ofrecer la exactitud y fiabilidad de los resultados requeridos por la industria farmacéutica. Una de las tecnologías que ayuda a los científicos a alcanzar este nivel de exactitud es la serie de balanzas Cubis™ II de Sartorius.
Todos los módulos de pesaje de la balanza Cubis™ II se han diseñado para un funcionamiento intuitivo, con la ayuda de sistemas de diagnóstico inteligentes. Estos elementos de diseño garantizan un mayor grado de repetibilidad para distintos flujos de trabajo, a la vez que reducen la probabilidad de error humano durante la medición. Ofrece modernas interfaces de usuario, compatibilidad con productos farmacéuticos y GxP, incluida la manipulación de datos, la integridad y la conectividad de los datos, la manipulación ergonómica de muestras, la integración de procesos sencilla y la comunicación ilimitada con el máximo nivel de precisión y precisión.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Balanza con certificado de aprobación de tipo para China
Tipo de conexión Conector D-sub, 9 clavijas
Capacidad 120 g, 240 g, 520 g
Tipo de pantalla Pantalla táctil en color
Legibilidad 0,1 g, 0,2 g, 0,5 g
Incluye Calibración interna
Material Aluminio, plástico PBT, vidrio flotante Optiwhite y acero inoxidable
Modelo Balanza con cortavientos A
Tiempo de estabilización 1 s
Tipo Balanza analítica
Requisitos eléctricos 100/240 V (±10 %), 50/60 Hz, 1,0 A