Learn More
Gibco™ CTS™ DPBS, sin cloruro de calcio, sin cloruro de magnesio
DPBS CTS™ (sistemas de Terapia Celular), sin cloruro de calcio, sin cloruro de magnesio
62.25€ - 344.00€
Especificaciones
Aditivo | Sin calcio, sin magnesio |
---|---|
Clasificación | AOF |
Contenido y almacenamiento | Store at 15–30°C. |
Dilución | 1X |
Tipo de producto | DPBS |
Código de producto | Marca | Cantidad | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17195144
|
Gibco™
A1285602 |
2 L | Bag |
344.00€
2 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10368939
![]() |
Gibco™
A1285601 |
1 L | Bottle |
62.25€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- La solución clásica salina tamponada con fosfato de Dulbecco
- Carece de calcio, magnesio y rojo fenol.
- Fabricada en instalaciones que cumplen con las buenas prácticas de fabricación actuales y cuentan con certificación ISO para garantizar la calidad y la uniformidad de los resultados reproducibles todos los días.
- Las pruebas incluyen osmolalidad, pH, estabilidad y la ausencia de contaminación bacteriana/fúngica y endotoxinas.
Especificaciones
Sin calcio, sin magnesio | |
Store at 15–30°C. |
|
DPBS | |
Cell and Gene Therapy Research, Development, and Manufacturing | |
Estéril con filtro | |
ISO13485, MDSAP, FDA-registered, 21 CFR820 |
AOF | |
1X | |
Dulbecco's Phosphate Buffered Saline | |
Temperatura ambiente | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 36 months from date of manufacture
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Gibco™ CTS™ DPBS, sin cloruro de calcio, sin cloruro de magnesio