Descripción
- La solución clásica salina tamponada con fosfato de Dulbecco
- Carece de calcio, magnesio y rojo fenol.
- Fabricada en instalaciones que cumplen con las buenas prácticas de fabricación actuales y cuentan con certificación ISO para garantizar la calidad y la uniformidad de los resultados reproducibles todos los días.
- Las pruebas incluyen osmolalidad, pH, estabilidad y la ausencia de contaminación bacteriana/fúngica y endotoxinas.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DPBS |
| Concentración | 1 X |
| Para utilizar con (aplicación) | Cell and Gene Therapy Research, Development, and Manufacturing |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 1 L |
| Tipo de solución | Solución salina tamponada con fosfato de Dulbecco |
| Envase | Frasco |
| Esterilidad | Estéril con filtro |
| Incluye | Sin calcio, sin magnesio |
| Calidad de fabricación | ISO13485, MDSAP, FDA-registered, 21 CFR820 |