Learn More
Invitrogen™ Human CSNK1E (CK1 epsilon) [R178C], GST Tag Recombinant Protein
Recombinant Protein
568.00€ - 8210.00€
Especificaciones
Número de acceso | P49674 |
---|---|
Concentración | See Label |
Para utilizar con (aplicación) | Kinase Assay |
Formulación | 50 mM tris HCl with 0.1 mM EDTA, 0.1 mM PMSF, 0.25 mM DTT, 10 mM glutathione, 150 mM NaCl, 25% glycerol and no preservative; pH 7.5 |
ID de gen (Entrez) | 1454 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15960403
|
Invitrogen™
A33498 |
10 μg |
568.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17118815
|
Invitrogen™
A33552 |
100 μg |
2645.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17138835
|
Invitrogen™
A33721 |
1 mg |
8210.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
CSNK1E serine/threonine kinase is a member of the CK1 family which plays an important role in diverse cell processes, including DNA replication and repair. CSNK1E is a regulator of Yes-associated protein (YAP) transcription coactivator, which is a key regulator of organ size and a candidate human oncogene. CSNK1E is activated by CCK2R and then phosphorylates PKD2 at Ser244. Phosphorylation of PKD2 leads to its nuclear accumulation and efficient phosphorylation of nuclear PKD2 substrates in human gastric cancer cells. CSNK1E can phosphorylate topoisomerase (topo) II alpha at serine-1106 and this regulates the enzyme activity and sensitivity to topo II-targeted drugs.Especificaciones
P49674 | |
Kinase Assay | |
1454 | |
Human CSNK1E (CK1 epsilon) [R178C], GST Tag | |
CK1 epsilon (R178C Mutant) | |
Unconjugated | |
Recombinant | |
Full length | |
Dry Ice | |
Liquid |
See Label | |
50 mM tris HCl with 0.1 mM EDTA, 0.1 mM PMSF, 0.25 mM DTT, 10 mM glutathione, 150 mM NaCl, 25% glycerol and no preservative; pH 7.5 | |
73.6 kDa | |
CK1 | |
CK1 Kinase Family | |
Human | |
GST-tag | |
-80°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
Insect cells |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Invitrogen™ Human CSNK1E (CK1 epsilon) [R178C], GST Tag Recombinant Protein