missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Human CSK, His Tag Recombinant Protein
Human CSK, His Tag Recombinant Protein
638.00€ - 7890.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_004374 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Kinase Assay |
Peso molecular | 51.9 kDa |
Alias de gen | CSK |
Familia Quinasa | CSK Kinase Family |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11559266
|
Thermo Scientific™
P2927 |
10μg |
638.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10423242
|
Thermo Scientific™
PV4075 |
1 mg |
7890.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
CSK is a tyrosine kinase that has been shown to downregulate the activity of SRC oncoprotein through phosphorylation of its carboxy terminus. Since cell transformation by SRC is caused by various mechanisms that interfere with this phosphorylation, the CSK gene might function as an antioncogene.Especificaciones
NP_004374 | |
51.9 kDa | |
CSK Kinase Family | |
Recombinant | |
Storage Buffer: 50 mM Tris, pH 7.5, 100 mM NaCl, 10% glycerol Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
|
Dry Ice |
Kinase Assay | |
CSK | |
Human | |
His Tag | |
Tyrosine Kinases |