Learn More
Crystallized Bovine Albumin, Thermo Scientific Chemicals
Crystallized Bovine Albumin
54.95€ - 830.00€
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15805068
|
Thermo Scientific
J10856.06 |
5 g |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15815068
|
Thermo Scientific
J10856.09 |
10 g |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15825068
|
Thermo Scientific
J10856.22 |
100 g |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Description
- Source: Bovine blood
- Assay (electrophoresis): ≥99%
- Identity: By IR
- Protein: ≥98%
- pH (7%, 0.15M NaCl): 5.0 - 5.4
- Moisture (KF) when packaged: %le;5.0%
- Sodium (Na): 0 - 5.0mg/g
- Chloride (Cl): 0 - 3.0mg/g
- CAS: 9048-46-8
RUO – Research Use Only