Learn More
Crystallized Bovine Albumin, Thermo Scientific Chemicals
Crystallized Bovine Albumin
Marca:  Thermo Scientific J10856.06
Detalles adicionales : CAS : 9048-46-8 Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15805068
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • Source: Bovine blood
  • Assay (electrophoresis): ≥99%
  • Identity: By IR
  • Protein: ≥98%
  • pH (7%, 0.15M NaCl): 5.0 - 5.4
  • Moisture (KF) when packaged: %le;5.0%
  • Sodium (Na): 0 - 5.0mg/g
  • Chloride (Cl): 0 - 3.0mg/g
  • CAS: 9048-46-8
Especificaciones
Especificaciones
5.0 to 5.4
Bovine blood
Bovine Albumin
5 g
Plastic bottle
Crystalline
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos