Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ S3™ E-LFL Pump Tubing with 3-stop Configuration
Fits tightly to glass and metal, bends to small radius curves, is nontoxic, and transparent. Tygon™ S3™ E-LFL Pump Tubing with 3-stop Configuration has the longest flexible life of all Tygon™ clear tubing.
137.00€ - 685.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Pump Tubing |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), ISO 10993 y FDA, ISO 10993, FDA |
Material | Tygon S3 E-LFL |
Longitud global (imperial) | 15 in. |
Longitud global (métrico) | 381 mm |
Código de producto | Marca | Código de color | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Código de color | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11842871
|
Saint Gobain Life Sciences
070603-19-ND |
Amarillo/azul | 1,52 mm | 3,22 mm |
685.00€
paquete de 60 |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11877331
|
Saint Gobain Life Sciences
070603-03-ND |
Naranja/azul | 0,25 mm | 2,05 mm |
685.00€
paquete de 60 |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15131733
|
Saint Gobain Life Sciences
070603-03-ND |
Naranja/azul | 0,25 mm | 2,05 mm |
137.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11827341
|
Saint Gobain Life Sciences
070603-17-ND |
Violeta/naranja | 2,54 mm | 4,24 mm |
685.00€
paquete de 60 |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15161793
|
Saint Gobain Life Sciences
070603-18-ND |
Violeta/blanco | 2,79 mm | 4,49 mm |
137.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Para bombas periestálticas Masterflex, Ismatec, Gilson, Watson-Marlow..• Muy débil tolerancia dimensional
• Tubo con 2 o 3 paradas o rollo 30 m
Especificaciones
Pump Tubing | |
Tygon S3 E-LFL | |
381 mm | |
Para bomba peristáltica | |
-59.8°F | |
12/pack | |
56 (Shore A) | |
165.2°F |
Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), ISO 10993 y FDA, ISO 10993, FDA | |
15 in. | |
0.04 in. | |
Para su uso en aplicaciones de bomba peristáltica | |
-51 °C | |
Transparente | |
Los tubos | |
de 74 °C |