Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ S3™ E-LFL Pump Tubing with 3-stop Configuration
Fits tightly to glass and metal, bends to small radius curves, is nontoxic, and transparent. Tygon™ S3™ E-LFL Pump Tubing with 3-stop Configuration has the longest flexible life of all Tygon™ clear tubing.
Marca: Saint Gobain Life Sciences 070603-17-ND
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Más de 1000 h de vida útil de los tubos para bombas a 0 bar (0 psi)
- Más de 600 h de vida útil de los tubos para bombas a 0 bar (10 psi)
- Espalación de partículas extremadamente baja
- No contiene BPA ni ftalatos
Especificaciones
Pump Tubing | |
Violeta/naranja | |
2,54 mm | |
4,24 mm | |
381 mm | |
0,85 mm | |
Para su uso en aplicaciones de bomba peristáltica | |
-51 °C | |
Transparente | |
Los tubos | |
de 74 °C |
Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), ISO 10993 y FDA, ISO 10993, FDA | |
0.1 in. | |
Tygon S3 E-LFL | |
15 in. | |
0.04 in. | |
Para bomba peristáltica | |
-59.8°F | |
12/pack | |
56 (Shore A) | |
165.2°F |