Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ S3™ E-LFL Pump Tubing with 3-stop Configuration
Código de producto. 11842871
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,25 mm
1,52 mm
2,54 mm
2,79 mm
Diámetro exterior (imperial):
0.08 in., 2,05 mm
0,13 in, 3,22 mm
0.17 in., 4,24 mm
0,18 in, 4,49 mm
Código de color:
Amarillo/azul
Naranja/azul
Violeta/blanco
Violeta/naranja
Tamaño de la unidad:
12 PCS
60 PCS
paquete de 12
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) Código de color unitSize
11842871 1,52 mm 0,13 in, 3,22 mm Amarillo/azul 60 PCS
15131733 0,25 mm 0.08 in., 2,05 mm Naranja/azul 12 PCS
11877331 0,25 mm 0.08 in., 2,05 mm Naranja/azul 60 PCS
11827341 2,54 mm 0.17 in., 4,24 mm Violeta/naranja 60 PCS
15161793 2,79 mm 0,18 in, 4,49 mm Violeta/blanco paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11842871 Proveedor Saint Gobain Life Sciences N.º de proveedor 07060319ND
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fits tightly to glass and metal, bends to small radius curves, is nontoxic, and transparent. Tygon™ S3™ E-LFL Pump Tubing with 3-stop Configuration has the longest flexible life of all Tygon™ clear tubing.
  • Más de 1000 h de vida útil de los tubos para bombas a 0 bar (0 psi)
  • Más de 600 h de vida útil de los tubos para bombas a 0 bar (10 psi)
  • Espalación de partículas extremadamente baja
  • No contiene BPA ni ftalatos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), ISO 10993 y FDA, ISO 10993, FDA
Código de color Amarillo/azul
Diámetro interior (imperial) 0,06 in
Diámetro interior (métrico) 1,52 mm
Material Tygon S3 E-LFL
Diámetro exterior (imperial) 0,13 in, 3,22 mm
Longitud global (imperial) 15 in.
Longitud global (métrico) 381 mm
Grosor (imperial) 0.04 in.
Grosor (métrico) 0,85 mm
Para utilizar con Para bomba peristáltica
Para utilizar con (aplicación) Para su uso en aplicaciones de bomba peristáltica
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) -59.8°F
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -51 °C
Cantidad de embalaje 12/pack
Color Transparente
Dureza 56 (Shore A)
Flexibility Los tubos
Max. Operating Temperature (English) 165.2°F
Max. Operating Temperature (Metric) de 74 °C
Tipo de producto Pump Tubing