Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ S3™ Tubo de bomba E-LFL con configuración de 3 paradas
Código de producto. 11877331
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,25 mm
1,52 mm
2,54 mm
2,79 mm
Diámetro exterior (imperial):
0,08 in, 2,05 mm
0,13 in, 3,22 mm
0,17 in, 4,24 mm
0,18 in, 4,49 mm
Código de color:
Amarillo/azul
Naranja/azul
Violeta/blanco
Violeta/naranja
Tamaño de la unidad:
12 PCS
60 PCS
paquete de 12
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) Código de color Tamaño de la unidad
11877331 0,25 mm 0,08 in, 2,05 mm Naranja/azul 60 PCS
11842871 1,52 mm 0,13 in, 3,22 mm Amarillo/azul 60 PCS
15131733 0,25 mm 0,08 in, 2,05 mm Naranja/azul 12 PCS
11827341 2,54 mm 0,17 in, 4,24 mm Violeta/naranja 60 PCS
15161793 2,79 mm 0,18 in, 4,49 mm Violeta/blanco paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11877331 Proveedor Saint Gobain Life Sciences N.º de proveedor 07060303ND
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    810.47€
    700.81€ / paquete de 60
    Ahorro 109.66€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 02-03-2027
Se ajustan firmemente al vidrio y al metal, se doblan en curvas de radio pequeño, son no tóxicos y transparentes. Tygon™ S3™ El tubo de bomba E-LFL con configuración de 3 paradas tiene la vida útil flexible más larga de todas Tygon™ tubo transparente
  • Más de 1000 horas de vida útil de los tubos de la bomba a 0 psi
  • Más de 600 horas de vida útil de los tubos de la bomba a 10 psi
  • Espalación de partículas extremadamente baja
  • No contiene BPA ni ftalatos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad USP Clase VI, ISO 10993, FDA
Código de color Naranja/azul
Diámetro interior (imperial) 0,01 in
Diámetro interior (métrico) 0,25 mm
Material Tygon S3 E-LFL
Diámetro exterior (imperial) 0,08 in, 2,05 mm
Longitud global (imperial) 15 in
Longitud global (métrico) 381 mm
Grosor (imperial) 0,04 in
Grosor (métrico) 0,9 mm
Para utilizar con Para bomba peristáltica
Para utilizar con (aplicación) Para su uso en aplicaciones de bomba peristáltica
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) -59.8 °F
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -51 °C
Cantidad de embalaje 12/pack
Color Transparente
Dureza 56 (Shore A)
Flexibilidad Los tubos
Max. Operating Temperature (English) 165,2 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 74 °C
Tipo de producto Tubos de bombas