Learn More
Eppendorf™ AG UTC CryoCube™ F101h con interfaz LED y líquido refrigerante ecológico
GREENER_CHOICE
El congelador F101h de temperatura ultrabaja (ULT) es ideal para el almacenamiento debajo de la mesa de muestras más pequeñas. Al proporcionar temperaturas fiables de 80 °C en un diseño compacto, el CryoCube™ 101Fh ofrece un almacenamiento de muestras seguro y duradero.
8810.00€
Especificaciones
Capacidad (métrico) 101 l
Intervalo de temperatura De -50 °C a -86 °C
No. of Doors 1
Puertas interiores 2
Material de la cabina Acero inoxidable
Ver más especificaciones
Products 1
Product Code Brand tipo de tapón Price Quantity & Availability  
Product Code Brand tipo de tapón Price Quantity & Availability  
16307355
GREENER_CHOICE
View accessory products missing translation for 'viewDocuments'
Eppendorf™
F101340001
UE Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Description
Description
  • Los paneles de aislamiento al vacío permiten aumentar la capacidad interna con el mismo espacio que los ultracongeladores con aislamiento tradicional de espuma
  • Las puertas interiores están equipadas con juntas y aisladas, creando 2 compartimentos separados que minimizan la pérdida de aire frío mientras accede a sus muestras
  • Panel de control LED fácil de leer y estado de alarma
  • Orificio de vacío especial con émbolo ubicado ergonómicamente a la altura de la cintura para acceder inmediatamente al ultracongelador
  • Las puertas interiores se pueden retirar rápidamente sin necesidad de herramientas, para una descongelación más fácil y rápida
  • Interior completamente de acero inoxidable para una limpieza fácil durante el mantenimiento y los ciclos de descongelación; exterior de acero pintado
  • Los sellados especiales para temperaturas bajas de las puertas exteriores permiten que las juntas permanezcan flexibles a –86 °C y previenen la formación de hielo, facilitando el acceso a las muestras
  • Protección por contraseña de los valores teóricos de alarma y temperatura para prevenir cambios no autorizados de los ajustes
Specifications
Specifications
101 l
1
Acero inoxidable
acero inoxidable
6
33 × 48 × 64 cm
90 x 56,6 cm
CO2 o LN2 opcional
230 V
2 etapas
De -50 °C a -86 °C
2
Vacío, espuma de poliuretano
Acero con pintura en polvo
Vertical
56,6 × 90 × 83 cm
Opcional
5 A
50 Hz
123 kg
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Eppendorf™ AG UTC CryoCube™ F101h con interfaz LED y líquido refrigerante ecológico
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.