Learn More
Greiner Bio-One Cryo.s Conical Bottom 1 mL Polypropylene Tubes with Internal Thread Cap
Fabricado en un polipropileno de alta calidad que garantiza una alta resistencia térmica.
146.88€ - 150.21€
Código de producto | Marca | Color del tapón | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color del tapón | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10512511
![]() |
Greiner Bio-One
123263 |
Natural | De rosca |
150.21€
paquete de 500 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10491711
![]() |
Greiner Bio-One
123261 |
Natural | Tapón de rosca | |||||||
Descripción
- La rosca interna tiene una junta de silicona
- Con un área de escritura de ID y base de pie en estrella
- Estéril
- Apirógenos y no tóxicos
- Incluye 150 insertos de tapón blancos
- Diám. x Al: 12,5 x 42 mm
Especificaciones
Polipropileno | |
Estéril |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Greiner Bio-One Cryo.s Conical Bottom 1 mL Polypropylene Tubes with Internal Thread Cap