Learn More
Greiner Bio-One Cryo.s Conical Bottom 1 mL Polypropylene Tubes with Internal Thread Cap
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10491711
Change view
Click to view available options
Color del tapón:
Natural
Tipo de tapón:
De rosca
Tapón de rosca
Tamaño de la unidad:
500 PCS
paquete de 500
Código de producto. Color del tapón Tipo de tapón unitSize
10491711 Natural Tapón de rosca paquete de 500
10512511 Natural De rosca 500 PCS
2 options
Código de producto. 10491711
Marca: Greiner Bio-One 123261
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fabricado en un polipropileno de alta calidad que garantiza una alta resistencia térmica.
  • La rosca interna tiene una junta de silicona
  • Con un área de escritura de ID y base de pie en estrella
  • Estéril
  • Apirógenos y no tóxicos
  • Incluye 150 insertos de tapón blancos
  • Diám. × Al: 12,5 x 42 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Natural
Certificaciones/conformidad Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables ni pirógenos. Contenido no citotóxico
Descripción Con zona de escritura
Color del tapón Natural
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Forma del fondo Fondo cónico, base de pie en estrella
Material Polipropileno
Incluye Writing Area
N.º por caja 500
N.° por paquete 100
Intervalo de temperatura (métrico) De -196 °C a +121 °C
Volumen de trabajo (métrico) De 1,0 a 1,2 ml
Esterilidad Estéril
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca