Learn More
Notrax Capa Crossrib Sof-Tred™ Dyna-Shield™ con rebordes anchos laterales, negra/amarilla
Notrax Crossrib Sof-Tred™: gran comodidad para los trabajadores gracias a un compuesto formulado de forma específica con 12,7 mm de grosor. La capa protectora exclusiva de Dyna-Shield™ prolonga la vida útil en un 50 % en comparación con el vinilo microcelular normal.
Marca:  Notrax 406C0036BY
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17752048
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Comodidad excepcional para los trabajadores gracias a un compuesto formulado de forma específica con 127 mm de grosor
  • La capa protectora exclusiva de Dyna-Shield™ prolonga la vida útil en un 50 % en comparación con el vinilo microcelular normal, compatible con pruebas de laboratorio independientes
  • Los rebordes anchos laterales proporcionan tracción y son fáciles de limpiar
  • Disponible con bordes amarillos a los lados para cumplir con el código OSHA 1910-144
  • Los 4 lados están biselados y sellados para minimizar el riesgo de tropiezo
Especificaciones
Especificaciones
1830 x 91 cm
60 ft
Vinilo microcelular
91 cm
Negro/amarillo
1830 cm
Alfombrillas industriales y comerciales
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Notrax Capa Crossrib Sof-Tred™ Dyna-Shield™ con rebordes anchos laterales, negra/amarilla > Alfombrillas; longitud: 1830 cm; anchura: 91 cm